Learn More
Methyl3-Methyl-4-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10579972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10579972 50 g 50 Gramm
10203572 1 g 1 Gramm
10270495 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10579972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00715EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24078-21-5
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00085640
InChI-Schlüssel IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC-Name Methyl3-methyl-4-nitrobenzoat
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 97%