Learn More
Methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 181.19 |
Reinheit (%) | 97% |