Learn More
Methyl6-methylnicotin, 97 %, ACROS Organics ™
Marke: Acros Organics 248210100
Weitere Details : CAS : 5470-70-2 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5470-70-2 | |
151.16 | |
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
231548 | |
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC |
C8H9NO2 | |
MFCD00006340 | |
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine | |
Methyl 6-Methylpyridin-3-Carboxylat |
Spezifikation
Methyl 6-methylnicotinate | |
Authentic | |
108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg) | |
31.0°C to 37.0°C | |
5470-70-2 | |
C8H9NO2 | |
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine | |
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC | |
151.16 | |
151.16 | |
97% |
103°C | |
Glasflasche | |
Farblos bis hellgelb | |
10g | |
96% min. (GC) | |
MFCD00006340 | |
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl 6-Methylpyridin-3-Carboxylat | |
231548 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl 6-methylnicotinate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.