missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylene Chloride D2 99.96% D, Eurisotop

Artikelnummer. 17287426
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Methylene Chloride; CAS: 1665-00-5; Deuterium (D): 99.96% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17287426 Methylene Chloride; CAS: 1665-00-5; Deuterium (D): 99.96% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17287426 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D049BB

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Synonym: Methylene Chloride D2, Dichloromethane-d2, Dideuteromethylenechloride

Methylene Chloride D2

  • Isotopic Enrichment: 99.96% D
  • Quantity: (2) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.01%

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methylene Chloride D2
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.96% D
Verpackung Ampulle
Menge 2 x 0.75 mL
CAS 1665-00-5
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 39.75°C
Summenformel CH2Cl2
Synonym Methylene Chloride D2, Dichloromethane-d2, Dideuteromethylenechloride
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(²H₂)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Güte Research Grade
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.