Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17629216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17629216 100 mL 100 Milliliter
15401707 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17629216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041252.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, hat ein breites Anwendungsspektrum in der organischen Synthese. Alkylierung von Aldehyden und Ketonen ist die häufigste Anwendung von Grignard-Reagenzien. Es ist ein starkes Nukleophil, das neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden kann. Es ist, wie auch Organolithiumverbindungen, nützlich für die Bildung von Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Toluol und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Es ist leicht entzündlich und reagiert mit Feuchtigkeit oder Wasser, um Methangas zu bilden. Daher sollte es in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-16-1
Summenformel CH3BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 119.24
MDL-Nummer MFCD00000041
InChI-Schlüssel AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium bromide
Farbe Braun
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel CH3MgBr
UN-Nummer UN1928
Flammpunkt -40°C (-40°F)
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
IUPAC-Name Magnesium;Carbanid;Bromid
Formelmasse 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Geruch Ether-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.035 g/mL