Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051458
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17629216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041252.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Äther, hat ein breites Anwendungsspektrum in der organischen Synthese. Alkylierung von Aldehyden und Ketonen ist die häufigste Anwendung von Grignard-Reagenzien. Es ist ein starkes Nukleophil, das neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen bilden kann. Es ist, wie auch Organolithiumverbindungen, nützlich für die Bildung von Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Toluol und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Es ist leicht entzündlich und reagiert mit Feuchtigkeit oder Wasser, um Methangas zu bilden. Daher sollte es in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-16-1
Summenformel CH3BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 119.24
MDL-Nummer MFCD00000041
InChI-Schlüssel AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium bromide
Farbe Braun
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel CH3MgBr
UN-Nummer UN1928
Flammpunkt -40°C (-40°F)
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
IUPAC-Name Magnesium;Carbanid;Bromid
Formelmasse 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Geruch Ether-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.035 g/mL