Learn More
Methylmagnesiumbromid, 3 M in Ether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452967 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15452967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087324.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium bromide
CAS 75-16-1
Farbe Braun bis farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel CH3BrMg
Strukturformel CH3MgBr
MDL-Nummer MFCD00000041
UN-Nummer UN1928
Flammpunkt -40°C (-40°F)
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;Carbanid;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.24
PubChem CID 6349
Formelmasse 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M im Äther
Geruch Ether-like
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.035g/mL