Learn More
Methylmalonic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450999
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16450999 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103395
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6O4
Menge 1 g
Synonym Methylpropanedioic acid Methylmalonate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death