Learn More
Methylphenylvinylsilan, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10643722
Click to view available options
Menge:
5 g
17878-39-6
C9H11Si
147.27
MFCD00053689
MOSXLDGILGBOSZ-UHFFFAOYSA-N
methylphenylvinylsilane, silane, ethenylmethylphenyl, phenylmethylvinylsilane, benzene, ethenylmethylsilyl, methyl phenyl vinylsilane, ethenyl methyl phenylsilyl, phenyl methyl vinyl silane, methyl phenyl vinyl silane, methyl phenyl vinylsilane #, vinylphenylmethylsilane
6329252
C[Si](C=C)C1=CC=CC=C1
17878-39-6
C9H11Si
147.27
MFCD00053689
MOSXLDGILGBOSZ-UHFFFAOYSA-N
methylphenylvinylsilane, silane, ethenylmethylphenyl, phenylmethylvinylsilane, benzene, ethenylmethylsilyl, methyl phenyl vinylsilane, ethenyl methyl phenylsilyl, phenyl methyl vinyl silane, methyl phenyl vinyl silane, methyl phenyl vinylsilane #, vinylphenylmethylsilane
6329252
C[Si](C=C)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylphenylvinylsilane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 56°C to 57°C (7.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Si(H)(CH3)CHCH2
Brechungsindex 1.5125 to 1.5145
Menge 5 g
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: solubility in water: negligible
IUPAC-Name ethenyl(methyl)phenylsilyl
Formelmasse 148.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylphenylvinylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.