Learn More
Methylthiomethyl p-Tolylsulfon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484537
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15484537 5 g 5 Gramm
15494537 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15484537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31877.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59662-65-6
Summenformel C9H12O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 216.313
MDL-Nummer MFCD00010750
InChI-Schlüssel XAARLLNXZJTFPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiomethyl p-tolyl sulfone, methyl tosylmethyl sulfane, mt-sulfone, methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfanylmethylsulfonyl benzene, 1-methyl-4-methylsulfanyl methanesulfonylbenzene, methylthiomethylp-tolylsulfone, acmc-209mf0, methyl thiomethyl p-tolylsulfone, xaarllnxzjtfpq-uhfffaoysa
PubChem CID 548421
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(Methylsulfanylmethylsulfonyl)benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 5 g
Formelmasse 216.32
Reinheit (%) 99%