Learn More
Methylthiomethyl p-Tolylsulfon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494537 25 g 25 Gramm
15484537 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31877.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59662-65-6
Summenformel C9H12O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 216.313
MDL-Nummer MFCD00010750
InChI-Schlüssel XAARLLNXZJTFPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiomethyl p-tolyl sulfone, methyl tosylmethyl sulfane, mt-sulfone, methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfanylmethylsulfonyl benzene, 1-methyl-4-methylsulfanyl methanesulfonylbenzene, methylthiomethylp-tolylsulfone, acmc-209mf0, methyl thiomethyl p-tolylsulfone, xaarllnxzjtfpq-uhfffaoysa
PubChem CID 548421
IUPAC-Name 1-methyl-4-(methylsulfanylmethylsulfonyl)benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 25 g
Formelmasse 216.32
Reinheit (%) 99%