Learn More
Methylthiouracil, MedChemExpress
Beschreibung
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylthiouracil |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 56-04-2 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H6N2OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MTU |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM) |
| Mehr anzeigen |