missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltributylphosphoniumiodide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30802470
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30802470 5 g
30796461 25 g
30796697 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30802470 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1399885g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyltributylphosphoniumiodide
CAS 1702-42-7
Summenformel C13H30IP
MDL-Nummer MFCD00031626
Menge 5 g
SMILES CCCC[P+](CCCC)(C)CCCC.[I-]
Molekulargewicht (g/mol) 344.26
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.