Learn More
Methyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027100
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11405627 250 mL 250 Milliliter
11495617 1000 mL 1000 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11405627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23594.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.222 g/mol
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropyl­ium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyltrimethoxysilan wird als Säure-Scavenger verwendet, beispielsweise bei der Bildung von substituierten Azulenen aus Allenylsilanen und Tropyl-ium-tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-55-3
Summenformel C4H12O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 136.222
MDL-Nummer MFCD00008342
InChI-Schlüssel BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC-Name Trmethoxy(methyl)silan
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 102°C to 103°C
Chemischer Name oder Material Methyltrimethoxysilane
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736151
Flammpunkt 9°C (48°F)
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.37
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.955
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyltrimethoxysilane