Learn More
Methyltriphenylphosphoniumiodid, 98%
Beschreibung
Methyltriphenylphosphoniumiodid wird als Reaktant zur Synthese von Triphenylamin-basierten Farbstoffen und polyolefinischen aromatischen Molekülen mit Pyren für die Verwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen verwendet. Wird als Ligand bei der Kopplungsreaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer eines Wittig-Reagenz verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Methyltriphenylphosphoniumiodid wird als Reaktant zur Synthese von Triphenylamin-basierten Farbstoffen und polyolefinischen aromatischen Molekülen mit Pyren für die Verwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen verwendet. Wird als Ligand bei der Kopplungsreaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer eines Wittig-Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Dichlormethan, Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Unter Dunkelheit lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyltriphenylphosphonium iodide |
| Schmelzpunkt | 185°C to 188°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3464 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol. |
| Formelmasse | 404.23 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO– Nur für Forschungszwecke