Learn More
Metoclopramid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16554344 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554344 5 g 5 Gramm
16564344 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554344 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461820050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7232-21-5
Summenformel C14H23Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.26
InChI-Schlüssel RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-Amino-5-Chloro-N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-Methoxybenzamid-Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide hydrochloride
Schmelzpunkt 171.0°C to 173.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 336.26
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride