Learn More
Metoclopramid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16554344
Marke: Thermo Scientific Acros 461820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7232-21-5
Summenformel C14H23Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.26
InChI-Schlüssel RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-Amino-5-Chloro-N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-Methoxybenzamid-Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide hydrochloride
Schmelzpunkt 171.0°C to 173.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 336.26
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride