missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars

Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.

Marke:  SP Bel-Art™ F37110-1303

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00570kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16865393

  • 15.95 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die facettierte Form bietet eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelung für eine intensivere und gründlichere Mischung im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
  • Mit dem Mittelring kann der Drehstab bei Drehen “schaukeln”, wodurch die Mischbedingungen verbessert werden (F37110-1303 hat keinen Mittelring)
  • Alnico-Magnet, gekapselt, mit FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI, hervorragende chemische Kompatibilität
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation

Spezifikation

3 mm
Kein Mittelring
10/Packung
Autoklavierbar
FDA-Gütegrad, PTFE-Beschichtung USP-Klasse VI
Weiß
PTFE
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote