Learn More
Metro™ MetroMax i™ Mobile Desk Laborwagen
Für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Marke: Metro™ MDSX3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.96000kg
Beschreibung
- Sanftes Rollen
- Polyurethanrollen 5 Zoll (12.7 cm) werden standardmäßig mit jedem Wagen geliefert
- Alle Einlegeböden in Schritten von .5 Zoll (1.27 cm) einstellbar
Spezifikation
Mobiler Schreibtisch | |
Ideal für die Lagerung von Instrumenten oder kann mit Zubehör kombiniert werden, um eine funktionelle Arbeitsfläche für Laborarbeiten zu ermöglichen, hervorragende Korrosionsbeständigkeit | |
101,6 cm | |
36 Zoll | |
18 Zoll |
91,4 x 45,7 x 101,6 cm (36 x 18 x 40 in.) | |
40 Zoll | |
Vier 127-mm-Polyurethan-Rollen mit Bremsen | |
91,4 cm | |
45,7 cm |