Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für mobile EInheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
466.00 € - 815.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System |
---|---|
Produkttyp | Kit für mobile Geräte |
Produktcode | Marke | Enthält | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Breite (metrisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Breite (metrisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15957221
|
Metro™
MXTTM18C |
Pfosten, verchromte starre Laufrollen, Rollenführung, Stoßfänger und Rollenbaugruppen | 18 Zoll | 45,7 cm |
466.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15967221
|
Metro™
MXTTM18S |
Pfosten, starre Edelstahlrollen, Laufrollenkanal, Stoßfänger und Rollenbaugruppen | 18 Zoll | 45,7 cm |
790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15977221
|
Metro™
MXTTM24C |
Pfosten, verchromte starre Laufrollen, Rollenführung, Stoßfänger und Rollenbaugruppen | 24 Zoll | 61 cm |
490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15987221
|
Metro™
MXTTM24S |
Pfosten, starre Edelstahlrollen, Laufrollenkanal, Stoßfänger und Rollenbaugruppen | 24 Zoll | 61 cm |
815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
- Die mobilen Einheiten bewegen sich entlang einer verankerten Schiene und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu allen Regalen
Bestellinformation
- Bestellen Sie ein Stück pro mobiles Gerät
- Einlegeböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System | |
Kit für mobile Geräte |