Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
895.00 € - 920.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 86 in. |
Höhe (metrisch) | 2185 mm |
Enthält | 86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten |
Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Breite (metrisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Breite (metrisch) Einschub | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15937221
|
Metro™
MXTTE18 |
18 Zoll | 45,7 cm |
895.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15947221
|
Metro™
MXTTE24 |
24 Zoll | 61 cm |
920.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen.
- Stationäre Endeinheiten stabilisieren MetroMax i Top-Track-Speichersysteme
- 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Stück pro Top-Track-System. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System | |
2185 mm | |
Kit für stationäre Endeinheit |
86 in. | |
86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten |