Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Zubehör, Tastaturablage
Für die Verwendung mit MetroMax iQ-Regalen
Marke: Metro™ KBX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.63200kg
Beschreibung
- Die mit Epoxidharz beschichteten Einlegeböden bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kann in 18 in oder 24 in breiten Regalen montiert werden
- Die Mindestlänge des Einlegebodens beträgt 30 in.
Die Fachlast darf 10 lb nicht überschreiten. (45.8 kg).
Spezifikation
16 Zoll | |
Tastaturablage | |
127 cm | |
40,6 cm | |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
10 lb. |
26.5 Zoll | |
67,3 x 40,6 x 127 cm (26,5 x 16 x 5 in.) | |
45,8 kg | |
5 Zoll | |
67,3 cm |