Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stationäre Sicherheitsspeichereinheit
Schützen Sie die empfindlichen Materialien Ihres Labors gegen Verlust oder Diebstahl. Die stationäre MetroMaxiQ-Sicherheitsaufbewahrung ermöglicht den Schutz in einer sicheren, geparkten Einheit in Ihrer Arbeitsumgebung.
1490.00 € - 2010.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15967161
|
Metro™
MQSEC53E |
Passt in Regal: 61 x 91.4 cm (24 x 36 Zoll); B x L: 68.5 x 98.7 cm (27 x 38.8 Zoll) |
1490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15997161
|
Metro™
MQSEC55E |
Passt in Regal: 61 x 121.9 cm (24 x 48 Zoll); B x L: 68.5 x 129.2 cm (27 x 50.7 Zoll) |
1855.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15927171
|
Metro™
MQSEC56E |
Passt in Regal: 61 x 152.4 cm (24 x 60 Zoll); B x L: 68.5 x 159.7 cm (27 x 62.8 Zoll) |
2010.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
- Integrierter antimikrobieller Produktschutz von Microban™, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
- Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff
- Jede Tür öffnet sich 270° und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
- Die Pfosten verfügen über Nivellierfüße, um unebene Oberflächen auszugleichen
Spezifikation
Polymer |