Learn More
Metro™ MetroMax Q Mobile Schwerlast-Sicherheitseinheiten
Bietet Schutz für wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl
1955.00 € - 2340.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mobile Sicherheitseinheit |
---|---|
Höhe (metrisch) | 1740 mm |
Enthält | 127 mm-Plattenrollen und umlaufende Stoßfänger |
Breite (metrisch) | 713 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15977161
|
Metro™
MQSEC53LE |
994 mm | 75 kg |
1955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15907171
|
Metro™
MQSEC55LE |
1299 mm | 80 kg |
2340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit zwei B5P- und zwei B5PB-Plattenrollen auf Aluminiumwagen montiert
- Mit 127 mm-Plattenrollen und umlaufenden Stoßfängern
- Die robuste offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt für eine einfache Bestandskontrolle sichtbar bleibt
- Integrierter antimikrobieller Microban™-Produktschutz, um das Produkt “zwischen den Reinigungen sauberer zu halten”
- Doppeltür mit ergonomischem -+-Drehgriff. Jede Tür öffnet sich 270 Grad und kann an den Seitenverkleidungen befestigt werden
- Die Standardeinheiten bestehen aus mit Epoxidharz der Farbe Taupe beschichteten oberen und unteren Drahtfächern, dreiseitigen Stahlpfosten, Drahtgehäusen und Türen
- Laufrollen und Stoßfänger sind im Lieferumfang von fahrbaren Geräten enthalten
- Gitteröffnungen: 44 x 44 mm
Optionale Zwischenböden: Schnell justierbare Einlegeböden MetroMax Q oder korrosionsbeständige MetroMax i.
Zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich
Spezifikation
Mobile Sicherheitseinheit | |
1740 mm | |
127 mm-Plattenrollen und umlaufende Stoßfänger | |
713 mm |