Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, schwarze Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Der Metro Edelstahl-Labortisch sorgt mit einer Phenolharzplatte und einer korrosionsbeständigen Edelstahlkonstruktion im gesamten Aufbau für Sicherheit.
Marke:  Metro™ LTS60UPB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 43.54400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997111
  • 1535.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
59.75 Zoll
151,7 x 76,2 x 91,4 cm (59,75 x 30 x 36 in.)
91,4 cm
3-seitiger Rahmen
273 kg
151,7 cm
Edelstahl
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
36 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.