Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern einen sichereren Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch bietet einen hinteren Spritzschutz, eine feste Ablage, korrosionsbeständige Leistung und eine Edelstahlkonstruktion.
Marke:  Metro™ LTS30S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 23.58400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937091
  • 1295.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
29.75 Zoll
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
89 cm
Spritzschutz und solides HD-Regal
273 kg
75,5 cm
Edelstahl
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
35 in.
30 in.
76,2 cm
600 lb.