Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern einen sichereren Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch bietet einen hinteren Spritzschutz, eine feste Ablage, korrosionsbeständige Leistung und eine Edelstahlkonstruktion.
Marke: Metro™ LTS60S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.80000kg
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
59.75 Zoll | |
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) | |
89 cm | |
Spritzschutz und solides HD-Regal | |
273 kg | |
151,7 cm | |
Edelstahl |
Stationärer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
35 Zoll | |
30 Zoll | |
76,2 cm | |
600 lb. |