Learn More
Metro™ Zubehör für Edelstahl-Labortische, Schwenkarm für Monitor
Oberflächenmontierte Schwenkarmanbringung für die Befestigung eines Flachbildschirms
Marke: Metro™ LTFMA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70400kg
Beschreibung
- Kann auf rostfreien Oberflächen und Oberflächen aus Phenol montiert werden
- Max. horizontaler Bereich: 61.3 cm (24.125 in.)
- Max. vertikaler Bereich: 40.4 cm (15.9 in.)
- Tiefe: 38.9 cm (15.31 in.)
Bestellinformation
Kann mit Metromax i™ Polymer-Labortisch verwendet werden
Spezifikation
Schwenkarm | |
Mit allen Labortischen verwendbar | |
Flachbildschirm |
15.3 Zoll | |
38,9 cm | |
Oberfläche |