Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Anästhesiewagen für Labortiere
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke: Metro™ SXRSUDOSE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 86.00000kg
Beschreibung
- 45 Zoll (1136 mm) hohes mobiles Regal mit elektronischem Touchpad und mechanischem Schloss zur Sicherung (2 Schlüssel)
- Eine Medikamentenkassette mit 4 Ebenen (Schloss/2 Schlüssel)
- Sechs 3-Zoll-Kassettenfächer
- Acht 4-Zoll-Kassettenfächer
- Drei 6-Zoll-Kassettenfächer
- Eine 3-Zoll-(76-mm)-Polymer-Schublade mit verschließbarer Abdeckung (Schloss/2 Schlüssel)
- Eine Polymer-Schublade mit 6 in (152 mm)
- Eine Polymer-Schublade mit 9 in (229 mm)
- Schubladenauszüge in Schieferblau
- Ein 3-Zoll-Schubladenteiler-Kit
- Gesamtabmessungen: H x B x T: 44.7 x 34.7 x 24.9 Zoll (1135 x 882 x 633 mm)
- Gehäuseregal und Becherhalter
- Drei Kippbehälter
- Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände
Spezifikation
Einzeldosis-Medikamentenwagen | |
113,6 cm | |
Polymerchemie | |
88,2 cm |
44.7 Zoll | |
45 Zoll hohes mobiles Regal mit elektronischem Touchpad und mechanischem Schloss (2 Schlüssel), Medikamentenkassette mit 4 Ebenen (Schloss/2 Schlüssel), sechs 3-Zoll-Kassettenfächer, acht 4-Zoll-Kassettenfächer, drei 6-Zoll-Kassettenfächer, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen mit verschließbarer Abdeckung (Schloss/2 Schlüssel), 6-Zoll-Polymer-Schublade, 9-Zoll-Polymer-Schublade, schieferblaue Schubladenauszüge, 3-Zoll-Schubladenteiler-Kit | |
34.7 Zoll |