Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke:  Metro™ 2424NS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.26400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936651
  • 217.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Polierter Edelstahl Typ 304
  • Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
61 x 61 Zoll (24 x 24 cm)
24 Zoll
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Kunststoffhülsen und -keile
610 mm