Learn More
Metro™ Kleidergestelle aus Edelstahl 304
Die offene Drahtkonstruktion fördert den laminaren Luftstrom. Die Metro-Kleiderständer aus Edelstahl 304 verfügen über einen einzigartigen Aufhängemechanismus mit Diebstahlschutz.
Marke:  Metro™ GRW2460S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.34400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15966921
  • 1450.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchgehend Edelstahl Typ 304 und bewährte Super Erecta™-Bauweise
  • Ausführungen für aufrechte Bodenmontage und Wandmontage erhältlich
  • Die offene Drahtkonstruktion fördert den laminaren Luftstrom
  • Elektropolierte Kleiderbügel aus Edelstahl 304 sind im Lieferumfang enthalten. Die Kleiderbügel sind in Abständen von 7.62 cm (3 in) angeordnet
  • Der einzigartige Haltemechanismus der Bügel bietet Diebstahlschutz
  • Anwenderfreundlich
  • Verstellbare dreieckige Edelstahlfußplatten für die Bodenmontage werden mitgeliefert
  • Die aufrechte Einheit ist nicht leitend, kann aber durch Zugabe von geteilten Aluminiummuffen (9986Z) leitfähig gemacht werden
  • Die Ausführung für Bodenbefestigung ist 189.5 cm (74.625 in) hoch. Die Ausführung für Wandbefestigung ist 19.05 cm (7.5 in) hoch.
Spezifikation
Spezifikation
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
60 Zoll
152,4 cm
24 Zoll
61 cm