Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™-, Super Erecta Pro™- und Super Adjustable™ Top Track™-Regalsystemen
Marke: Metro™ TTS10NA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.85600kg
Beschreibung
- Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
- Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich | |
120 Zoll | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem | |
304,8 cm |