Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch aus Polymer, graue Phenolharzplatte mit 3-seitigem Rahmen
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
990.00 € - 1485.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 40.5 Zoll |
Höhe (metrisch) | 101,6 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15987021
|
Metro™
LT30XUPG3 |
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987031
|
Metro™
LT36XUPG3 |
90,8 x 76,2 x 101,6 cm (35,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987051
|
Metro™
LT60XUPG3 |
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907071
|
Metro™
LTM30XUPG3 |
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967071
|
Metro™
LTM36XUPG3 |
90,8 x 76,2 x 101,6 cm (35,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927081
|
Metro™
LTM48XUPG3 |
121,3 x 76,2 x 101,6 cm (47,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1055.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987081
|
Metro™
LTM60XUPG3 |
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987041
|
Metro™
LT48XUPG3 |
121,3 x 76,2 x 101,6 cm (47,75 x 30 x 40,5 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
- Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen und Zubehör müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
101,6 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
40.5 Zoll | |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Polymer |