Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer-Regalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Leisten mit 2 in bieten eine Sicherheitskante zum Sichern von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen
Marke: Metro™ MXLS18-2S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Einfache Befestigung ohne Hilfsmittel an geschlossenen oder offenen Gitterregalen MetroMax i. Andere Größen und Ausführungen erhältlich.
- Schnelles Ein- und Ausrasten
- Einfach gestapelt, um größere Gegenstände aufzunehmen
- Korrosionsbeständig
- Klammern montiert
Spezifikation
18 Zoll | |
2 Zoll | |
45,7 cm |
5 cm | |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
Edelstahl |