Learn More
Mettler Toledo™ Ersatzschläuche für DL31 Karl Fischer™ Titratoren
Ersatzteile für DL31 Karl Fischer Titratoren.
225.00 €
Spezifikation
Typ | Tubing |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 17.7 in. |
Länge (metrisch) | 450 mm |
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Toledo DL31 KF titrator |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10781799
|
Mettler Toledo™
51107481 |
Lösungsmittelabgabe/Abflussschlauch mit Schraubgewinde | Mettler Toledo V20/V30 KF-Titratoren |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für DL31 Karl Fischer Titrator.Spezifikation
Tubing | |
450 mm | |
Mettler Toledo DL31 KF titrator |
17.7 in. | |
Silikon |