Learn More
Mettler Toledo™ Temperaturkalibrier-Kits
Zur Verwendung mit halogenhaltigen Feuchtemessgeräten. Mettler Toledo Temperaturkalibrier-Kits werden zur Anpassung von Halogentrocknungseinheiten verwendet, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.
Brand: Mettler Toledo™ 214455
Additional Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Description
- Einstellscheibe mit Präzisionsthermometer
- Probenschalenhalter
Specifications
Halogen-Feuchtemessgerät | |
Einstellscheibe mit Präzisionsthermometer, Probenp | |
Temperaturkalibrier-Kit |