Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.025 μm Porengröße
Geeignet für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen.
328.00 € - 865.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) |
Porengröße | 0,025 μm |
Sterilität | Unsteril |
Flussrate | 0,15 ml/min x cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10578432
|
Merck
VSWP04700 |
47 mm |
636.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10568432
|
Merck
VSWP02500 |
25 mm |
447.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10300171
|
Merck
VSWP14250 |
142 mm |
865.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10288040
|
Merck
VSWP01300 |
13 mm |
328.00 €
1 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10268090
|
Merck
VSWP09025 |
90 mm |
476.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Brechungsindex: 1.5
- Porengröße: 0.025 μm
- Luftströmungsrate: 0.15 l/min x cm²
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,025 μm | |
0,15 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
105 µm | |
Hydrophil |