Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.80 μm Porengröße
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung. EMD Millipore MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester mit 0.80 µm Porengröße ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
153.00 € - 945.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | ≥1,0 bar, Luft mit Wasser |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 0,8 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtertyp | Güte | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtertyp | Güte | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10024670
|
Merck
AAWP01300 |
13 mm | Membranmaterial | AAWP | 100Pack |
153.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10004560
|
Merck
AABP02500 |
25 mm | Membranmaterial | AABP | 100Pack |
252.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10310131
|
Merck
AAWP02500 |
25 mm | Membranmaterial | AAWP | 100Pack |
177.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11576395
|
Merck
AAWP037PM |
37 mm | MF Membranpaare mit angepasstem Gewicht | AAWP | 50 Paare |
855.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10780303
|
Merck
AAWP037P0 |
37 mm | Membran, Monitor-Nachfüllpackungen | AAWP | 100Pack |
214.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10278050
|
Merck
AABP04700 |
47 mm | Membranmaterial | AABP | 100Pack |
343.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10298240
|
Merck
AAWP0470M |
47 mm | MF Membranpaare mit angepasstem Gewicht | AAWP | 50 Paare |
945.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10074690
|
Merck
AAWP09000 |
90 mm | Membranmaterial | AAWP | 100Pack |
575.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11586395
|
Merck
AAWP14250 |
142 mm | Membranmaterial | AAWP | 50Pack |
575.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10442321
|
Merck
AAWP04700 |
47 mm | Membranmaterial | AAWP | 100Pack |
223.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10442131
|
Merck
AAWP03700 |
37 mm | Membranmaterial | AAWP | 100Pack |
239.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,80 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
- Hydrophile, 150 μm dicke Membranen mit glatter oder gerasterter Oberfläche
- Aus einer biologisch inerten Mischung von Zelluloseacetat und Zellulosenitrat
- Häufig verwendet zur Bestimmung des Silt-Dichteindex, der Partikel und nichtlöslichen Kontaminanten in Kraftstoffen und Flugzeugtreibstoff
- Weiße Membranen
Ideal zur Luftüberwachung, für Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung - Schwarze Membranen
Ideal für Luftüberwachung, Fluoreszenzassays und Partikelüberwachung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Nicht steril | |
16 l/min/ cm2 | |
150 µm | |
Hydrophil |
≥1,0 bar, Luft mit Wasser | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
Filtermembranen |