Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,45 μm, gezahnt
Membranfilter aus Cellulosemischester (MCE), hydrophil
Marke: Merck HAWG04705
651.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
4 l/min x cm2 | |
≥1,8 bar, Luft mit Wasser | |
Membranfilter für gravimetrische Analysen | |
0.45μ m | |
HAWG | |
Wasser, Luftüberwachung, Analyse- und Forschungsanwendungen | |
500Pack | |
Kariert | |
150 µm | |
Hydrophil |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
60 ml/min x cm2 | |
4 l/min x cm2 | |
79% | |
75 °C | |
Filtermembranen | |
47 mm |