Learn More
MF63, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465618 10 mg -
16451787 50 mg 50 Milligramm
16428317 5 mg 5 Milligramm
16426156 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13283
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MF63
CAS 892549-43-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H11ClN4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.51 mM)
SMILES ClC1=CC(C2=C3C=CC=C2)=C(C4=C3N=C(C5=C(C=CC=C5C#N)C#N)N4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 378.81
Formelmasse 378.81
Reinheit (%) 99.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation