Learn More
STEMCELL Technologies mFreSR™
Artikelnummer. p-7217373
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 5 ml-Röhrchen
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13479008 50 ml 50 Milliliter
15522640 10 x 5 ml-Röhrchen 50 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 13479008
Marke: STEMCELL Technologies 05855
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Defined, serum-free cryopreservation medium for human ES and iPS cells
  • mFreSR™ is a serum-free cryopreservation medium designed for the cryopreservation of human embryonic and induced pluripotent stem cells (ES and iPS cells)
  • mFreSR™ contains DMSO and is complete and ready-to-use
  • Together with mTeSR™1, TeSR™2, or mTeSR™ Plus, mFreSR™ eliminates the use of feeders and serum
  • Human ES and iPS cells cryopreserved in mFreSR™ have thawing efficiencies higher than reported conventional thawing methods using serum
Spezifikation
Zelltyp Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 50 ml