Learn More
MG-101, MedChemExpress
Beschreibung
MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MG-101 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 110044-82-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H37N3O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Calpain inhibitor I Ac-LLnL-CHO ALLN |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (43.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |