Learn More
MG-132, MedChemExpress
Beschreibung
MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MG-132 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 133407-82-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H41N3O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Z-Leu-Leu-Leu-al MG132 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (35.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mehr anzeigen |