Learn More
MGP Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A1C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 60055-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887005
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Spezifikation
Spezifikation
MGP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08493, P19788
Mgp
MGP Fusion Protein Ag1091
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1A1C3
Unconjugated
MGP
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Mouse
Protein A
RUO
17313, 4256
-20°C