Learn More
MGP Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A1C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MGP
Klon 1A1C3
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897005
Unterlagen ansehen
Proteintech
60055-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16887005
Unterlagen ansehen
Proteintech
60055-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Spezifikation
Spezifikation
MGP
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Mgp
IgG2a
Protein A
Antibody
1A1C3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
P08493, P19788
17313, 4256
MGP Fusion Protein Ag1091
Primary
-20°C
MGP