Learn More
Invitrogen™ MGSA alpha/CXCL1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
654.00 € - 4715.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P09341 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15404963
|
Invitrogen™
EHCXCL1 |
96 Test-Kit |
654.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17874190
|
Invitrogen™
EHCXCL1X10 |
10 x 96 Tests |
4715.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17105419
|
Invitrogen™
EHCXCL1X5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human MGSA alpha/CXCL1 ELISA quantitates Hu MGSAα in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MGSAα. Principle of the method The Human MGSAα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.Spezifikation
Gehäuse P09341 | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1 | |
< 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
2 pg/mL | |
Biotin | |
GCPR | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
2919 | |
< 12 % | |
HRP | |
Signaltransduktion | |
FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1 | |
1 Std 20 Min |