Learn More
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), Biotin, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
154.00 € - 323.00 €
Spezifikation
Antigen | MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) |
---|---|
Klon | 34-1-2S |
Konzentration | 0.5 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15249999
|
Affymetrix eBioscience
13-5998-82 |
100 μg |
154.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15259999
|
Affymetrix eBioscience
13-5998-85 |
500 μg |
323.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Description: The 34-1-2S monoclonal antibody reacts with the mouse MHC class I, H-2Kd and H-2Dd. This cytotoxic antibody also cross-reacts with Kb, s, r, q, p. Applications Reported: 34-1-2S has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 34-1-2S antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.Spezifikation
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
14964, 14972 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
34-1-2S | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
Mouse | |
Mouse | |
H2-D1, H2-K1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
For Research Use Only.