Learn More
MHC Class II Rat, APC-Cy7, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Antigen | MHC Class II |
---|---|
Klon | M5/114.15.2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912388
|
EnquireBio
QAB70-APC7-25UG |
25 μg |
162.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902388
|
EnquireBio
QAB70-APC7-100UG |
100 μg |
515.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MHC Class II | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14969 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
M5/114.15.2 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_034512 | |
H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |