Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A 0201; SARS-CoV-2 (YLQPRTFLL); verbunden mit Twin-Strep-Tag
Ein MHC-Klasse-I-Molekül, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und mit einem Peptid regefaltet wurde
Marke:  IBA Lifesciences 6-7130-001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 17362981
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein rekombinant exprimiertes MHC-Klasse-I-Molekül, das ein Peptid aus dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV-2) präsentiert. Der MHC I Streptamer™ Ansatz von IBA basiert auf der Strep-Tag-Technologie von IBA und ermöglicht eine reversible antigen-spezifische T-Zellmarkierung. Ein mit dem MHC I-Strep zusammengefasstes Twin-Strep™ Tag ermöglicht die Multimerisierung von MHC I-Komplexen auf einem Strep-Tactin™ -Backbone, was zur Bildung von MHC I Streptamern führt.
  • Zur Multimerisierung von MHC I-STREPs können Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads oder fluorophore-konjugierte Strep-Tactin™ verwendet werden. Dies ermöglicht eine chromatographische oder magnetische Isolierung oder Zellfärbung der Affinität für die Analyse und Sortierung der Durchflusszytometrie (FACS), je nach den experimentellen Anforderungen. Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung von MHC-Klasse-I-Molekülen um, was zu ihrer Dissoziation von den Zielzellen führt. Die daraus resultierenden label-freien Zellen sind äußerst lebensfähig und voll funktionsfähig.
Spezifikation
Spezifikation
10 μg
Flüssig
Antigenspezifische T-Zellmarkierung
108 Zellen insgesamt