Learn More
MI-503, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16479737 5 mg -
16450286 2 mg -
16433556 25 mg 25 Milligramm
16407218 10 mg -
16403237 50 mg 50 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16479737
Marke: Medchem Express HY16925
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MI-503
CAS 1857417-13-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H27F3N8S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (44.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4C)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 564.63
Formelmasse 564.63
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death